Imprimer
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 23.2 EUR
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Formule: C₁₁H₁₆N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00545964
Numéro CAS: 23491-48-7