Imprimer
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 50.9 EUR
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06742238
Numéro CAS: 215309-01-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III