Acide 3-iodo-o-toluique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇IO₂ Point de fusion: 124…126 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00270112 Numéro CAS: 133232-56-1 |