Imprimer
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridyle 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13729-25G OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA 43.5 EUR
APOSOR13729-25G APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridyle 99%
4,4'-Diméthyl-2,2'-bipyridyle
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point de fusion: 169…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006441
Numéro CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2