6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆ClNO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06657152 Numéro CAS: 703-82-2 |