Imprimer
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
Poids moléculaire: 209.29 g/mol
Point de fusion: 111…117 °C
Densité: 0.7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082627
Numéro CAS: 41532-84-7