Imprimer
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(tert-Butyl)-3-methoxybenzoic acid
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 58 EUR
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656116
Numéro CAS: 79822-46-1