Imprimer
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 68.3 EUR
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 90 °C/2mmHg
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191886
Numéro CAS: 40052-13-9