Imprimer
Acide 6-méthylnicotinique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
OR13706-100G OR13706-25G OR13706-1G
APOSOR13706-100GEA 0 EUR
APOSOR13706-100G APOSOR13706-25G APOSOR13706-1G
Acide 6-méthylnicotinique 98%
Acide 6-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006341
Numéro CAS: 3222-47-7