Imprimer
1,2-Dibromocyclopentene, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-bis(bromanyl)cyclopentene, 1,2-dibromocyclopent-1-ene
OR13703-1G OR13703-5G
APOSOR13703-1GEA 72.5 EUR
APOSOR13703-1G APOSOR13703-5G
1,2-Dibromocyclopentene, grade Technique
1,2-Dibromocyclopentene
Formule: C₅H₆Br₂
Poids moléculaire: 225.911 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/5mmHg
Densité: 1.895 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010246
Numéro CAS: 75415-78-0