Imprimer
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13676-1G OR13676-250MG OR13676-5G
APOSOR13676-1GEA 72.5 EUR
APOSOR13676-1G APOSOR13676-250MG APOSOR13676-5G
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Formule: C₇H₈Br₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1000018-10-9