Imprimer
5-Bromo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13660-1G OR13660-5G
APOSOR13660-1GEA 23 EUR
APOSOR13660-1G APOSOR13660-5G
5-Bromo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
5-Bromo-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Formule: C₇H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01893032
Numéro CAS: 39513-26-3