Imprimer
2-Chlorobenzoxazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-1,3-benzoxazole
OR13659-5G OR13659-1G
APOSOR13659-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13659-5G APOSOR13659-1G
2-Chlorobenzoxazole 97%
2-Chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₄ClNO
Point d'ébullition: 201…202 °C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005766
Numéro CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5