Imprimer
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DMPU, Diméthylpropylèneurée
OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 24.8 EUR
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one
Formule: C₆H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 128.17 g/mol
Point d'ébullition: 246…247 °C
Point de fusion: –22.99 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006550
Numéro CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6