Imprimer
6-Chloro-o-toluidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR13655-100G OR13655-25G OR13655-500G
APOSOR13655-100GEA 85.9 EUR
APOSOR13655-100G APOSOR13655-25G APOSOR13655-500G
6-Chloro-o-toluidine 97%
6-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007679
Numéro CAS: 87-63-8