Imprimer
2,6-Diaminopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 102 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 117…122 °C
Point éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III