Imprimer
1-Oxyde de 4-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
1-Oxyde de 4-nitropyridine
1-Oxyde de 4-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006206
Numéro CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III