4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Hydroxypyridine-3-sulphonic acid
Formule:
C₅H₅NO₄S Poids moléculaire: 175.1625 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093473 Numéro CAS: 51498-37-4 UN: 3261 ADR: 8 III |