Imprimer
2-Méthylpyridine-3-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Hydroxy-2-methylpyridine
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 236 EUR
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Méthylpyridine-3-ol 97%
2-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082538
Numéro CAS: 1121-25-1