Imprimer
2-(Methoxymethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR13609-1G OR13609-5G
APOSOR13609-1GEA 119 EUR
APOSOR13609-1G APOSOR13609-5G
2-(Methoxymethyl)pyridine
2-(Methoxymethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030825
Numéro CAS: 23579-92-2