Imprimer
2-Chloro-5-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-picoline
OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 33.5 EUR
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Chloro-5-méthylpyridine
2-Chloro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 97 °C/30mmHg
Densité: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792460
Numéro CAS: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0