2-Méthylbut-1-ène-3-yne 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methylbut-1-en-3-yne
Formule:
C₅H₆ Point d'ébullition: 32…33 °C Point de fusion: –113 °C Densité: 0,694 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –45 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008599 Numéro CAS: 78-80-8 EINECS: 201-144-9 UN: 3295 ADR: 3,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...