2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₃NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00463245 Numéro CAS: 4543-58-2 |