2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO Point de fusion: 67…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00245084 Numéro CAS: 13156-95-1 |