Imprimer
Indole-6-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1347-25G OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-25GEA 0 EUR
APOSOR1347-25G APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016732
Numéro CAS: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5