Imprimer
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR1346-1G OR1346-5G OR1346-25G
APOSOR1346-1GEA 136 EUR
APOSOR1346-1G APOSOR1346-5G APOSOR1346-25G
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone
Formule: C₈H₈BrNO₃S
Poids moléculaire: 278.13 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941313
Numéro CAS: 386715-50-0