Imprimer
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1344-1G OR1344-25G OR1344-5G
APOSOR1344-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1344-1G APOSOR1344-25G APOSOR1344-5G
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 239…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014562
Numéro CAS: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7