Imprimer
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl
OR1337-1G OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA 192 EUR
APOSOR1337-1G APOSOR1337-5G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₁BClNO₂
Poids moléculaire: 269.58 g/mol
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659921
Numéro CAS: 850567-52-1