Imprimer
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR13363-25G OR13363-5G
APOSOR13363-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13363-25G APOSOR13363-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005238
Numéro CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III