Imprimer
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13344-1G OR13344-5G
APOSOR13344-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13344-1G APOSOR13344-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 244.0900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187112
Numéro CAS: 39773-47-2