Imprimer
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR13342-1G OR13342-5G
APOSOR13342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13342-1G APOSOR13342-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 195.2151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187209
Numéro CAS: 5678-45-5