Imprimer
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Point de fusion: 278…280 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659818
Numéro CAS: 850568-41-1