Imprimer
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13238-1G OR13238-250MG
APOSOR13238-1GEA 29 EUR
APOSOR13238-1G APOSOR13238-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₉H₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058678
Numéro CAS: 178686-24-3