Imprimer
4-Amino-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13224-25G OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA 42.2 EUR
APOSOR13224-25G APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridine
4-Amino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
Point de fusion: 200…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160304
Numéro CAS: 1681-37-4