Benzotriazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1H-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole
Formule:
C₆H₅N₃ Poids moléculaire: 119.13 g/mol Point d'ébullition: 204 °C/15mmHg Point de fusion: 96…99 °C Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005699 Numéro CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 Indice Merck: 13,01109 |