Imprimer
1,2-Dibromobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 53.8 EUR
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenzène 98%
1,2-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
Poids moléculaire: 235.91 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C
Point de fusion: 44351 °C
Densité: 1.956 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000057
Numéro CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3