Imprimer
2-(Diméthylamino)benzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(N,N-Diméthylamino)benzaldéhyde
OR13220-1G OR13220-250MG
APOSOR13220-1GEA 49.3 EUR
APOSOR13220-1G APOSOR13220-250MG
2-(Diméthylamino)benzaldéhyde 97%
2-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: C₉H₁₁NO
Poids moléculaire: 149.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407377
Numéro CAS: 579-72-6