Imprimer
2-Cyanobenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Formylbenzonitrile
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyanobenzaldéhyde
2-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017503
Numéro CAS: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III