3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
Formule:
C₈H₇ClO Point d'ébullition: 232 °C Point de fusion: 27…31 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06411284 Numéro CAS: 3411-03-8 |