Cyanoacétate de méthyle 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-cyanoacetate
Formule:
C₄H₅NO₂ Point d'ébullition: 204…207 °C Point de fusion: –13 °C Densité: 1,123 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001939 Numéro CAS: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |