Imprimer
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1319-10G OR1319-1G OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA 841 EUR
APOSOR1319-10G APOSOR1319-1G APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formule: C₈H₁₀O₃
Point de fusion: 26…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661793
Numéro CAS: 5623-90-5