Imprimer
4-Propoxycinnamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR13168-1G OR13168-5G
APOSOR13168-1GEA 0 EUR
APOSOR13168-1G APOSOR13168-5G
4-Propoxycinnamic acid
4-Propoxycinnamic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995149
Numéro CAS: 69033-81-4