Imprimer
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 224 EUR
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115649
Numéro CAS: 693803-17-7