Imprimer
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-3-Phenoxycinnamic acid
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 88.6 EUR
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00736661
Numéro CAS: 77124-20-0