Imprimer
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃S₂
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00448333
Numéro CAS: 299442-42-5