Imprimer
5-Chloroanthranilate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 58 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
5-Chloroanthranilate de méthyle
5-Chloroanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 168…170 °C/22mmHg
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007837
Numéro CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4