Imprimer
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 116 EUR
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Point de fusion: 120…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115693
Numéro CAS: 183158-30-7