Imprimer
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
OR13120-250MG OR13120-5G OR13120-25G
APOSOR13120-250MGEA 0 EUR
APOSOR13120-250MG APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BClO₃
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427055
Numéro CAS: 352534-86-2