Imprimer
1,4-Diéthynylbenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13101-1G OR13101-5G OR13101-10G
APOSOR13101-1GEA 40.6 EUR
APOSOR13101-1G APOSOR13101-5G APOSOR13101-10G
1,4-Diéthynylbenzène 97%
1,4-Diéthynylbenzène
Formule: C₁₀H₆
Point de fusion: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078375
Numéro CAS: 935-14-8