Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₆ClNO
Point d'ébullition: 93 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221166
Numéro CAS: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8,III